Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL 1 alpha Protein
A cDNA sequence encoding the IL 1 alpha was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12390-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15900269
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
24493
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSAPHSFQ NNLRYKLIRI VKQEFIMNDS LNQNIYVDMD RIHLKAASLN DLQLEVKFDM YAYSSGGDDS KYPVTLKVSN TQLFVSAQGE DKPVLLKEIP ETPKLITGSE TDLIFFWEKI NSKNYFTSAA FPELLIATKE QSQVHLARGL PSMIDFQIS
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
IL 1 alpha Protein
Research Use Only
Il1a
Rat
His
IL 1 alpha protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.