missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL 12 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 12 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1500.00 €
Spezifikation
Name | IL 12 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Biologische Aktivität | ED50 range = 0.01-0.05 ng/ml corresponding to a specific activity of 20,000,000-100,000,000IU/mg as determined by the dose dependent secretion of IFN-gamma from PHA and IL-2 activated mouse splenocytes that have been costimulated with PMA. Optimal concentration for individual application should be determined by a dose response assay. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15914668
|
enQuireBio™
QP10690-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15904668
|
enQuireBio™
QP10690-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15994658
|
enQuireBio™
QP10690-0.1MG |
100 μg |
1500.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
IL 12 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
The protein (1 mg/ml) was lyophilized with no additives. |
Research Use Only | |
ED50 range = 0.01-0.05 ng/ml corresponding to a specific activity of 20,000,000-100,000,000IU/mg as determined by the dose dependent secretion of IFN-gamma from PHA and IL-2 activated mouse splenocytes that have been costimulated with PMA. Optimal concentration for individual application should be determined by a dose response assay. | |
Rat | |
Untagged | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |