Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL 1RA Protein
A cDNA sequence encoding the IL 1RA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | IL 1RA Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Biologische Aktivität | Fully biologically active when compared to standard. Measured by its ability to inhibit IL1a-dependent proliferation in D10. G4.1 mouse helper T cells. The ED50 for this effect is typically 30-150ng/ml (corresponding to a specific activity of 6,667-33,334units/mg ) in the presence of 50pg/ml of rrIL1a. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15924688
|
enQuireBio™
QP10697-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15914688
|
enQuireBio™
QP10697-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15904688
|
enQuireBio™
QP10697-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
IL 1RA Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
HPAGKRPCKM QAFRIWDTNQ KTFYLRNNQL IAGYLQGPNT KLEEKIDMVP IDFRNVFLGI HGGKLCLSCV KSGDDTKLQL EEVNITDLNK NKEEDKRFTF IRSETGPTTS FESLACPGWF LCTTLEADHP VSLTNTPKEP CTVTKFYFQE DQ | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Fully biologically active when compared to standard. Measured by its ability to inhibit IL1a-dependent proliferation in D10. G4.1 mouse helper T cells. The ED50 for this effect is typically 30-150ng/ml (corresponding to a specific activity of 6,667-33,334units/mg ) in the presence of 50pg/ml of rrIL1a. | |
Rat | |
Untagged | |
Lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4. |