Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL 33 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 33 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12399-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15920299
Menge Preis
1 194.62 € / 20 Mikrogramm
10 182.86 € / 20 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
361749
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Il33
Rat
His
IL 33 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
IL 33 Protein
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSIQGTSL LTESCALSTY NDQSVSFVLE NGCYVINVED CGKNQEKDKV LLRYYESSFP AQSGDGVDGK KLMVNMSPIK DTDIWLNAND KDYSVELQKG DVSPPDQAFF VLHKKSSDFV SFECKNLPGT YIGVKDNQLA LVEENDESCN NIMFKLSKM