Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat IL 7 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10720-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914968
Menge Preis
1 129.74 € / 2 Mikrogramm
10 121.33 € / 2 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
25647
Greater than 98.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Il7
Recombinant Protein
E. coli
DCHIKDKDGK AFGSVLMISI NQLDKMTGTD SDCPNNEPNF FKKHLCDDTK EAAFLNRAAR KLRQFLKMNI SEEFNDHLLR VSDGTQTLVN CTSKEEKTIK EQKKNDPCFL KRLLREIKTC WNKILKGSI
IL 7 Protein
2 μg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
The ED50 was determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of murine 2E8 cells is less than 0.2ng/ml, corresponding to a specific activity of >5,000,000IU/mg.
Rat
Untagged
Lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.