Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat KGF 2 Protein
A cDNA sequence encoding the KGF 2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10736-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15925018
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
KGF 2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
QALGQDMVSP EATNSSSSSS SSSSSSSFSS PSSAGRHVRS YNHLQGDVRW RKLFSFTKYF LKIEKNGKVS GTKKENCPYS ILEITSVEIG VVAVKAINSN YYLAMNKKGK LYGSKEFNND CKLKERIEEN GYNTYASFNW QHNGRQMYVA LNGKGAPRRG QKTRRKNTSA HFLPMVVHS
Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
5 μg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Rat
Untagged
Lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 1M PBS, pH 7.4 containing 5% trehalose.