Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Leptin tA Protein
A cDNA sequence encoding the Leptin tA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 2550.00 €
Spezifikation
Name | Leptin tA Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Biologische Aktivität | Leptin Antagonist Triple Mutant Rat Recombinant is capable of inhibiting leptin-induced proliferation of BAF/3 cells stably transfected with the long form of human leptin receptor. It also inhibits various leptin effects in several in vitro bioassays. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15905098
|
enQuireBio™
QP10763-10UG |
10 μg |
137.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15925098
|
enQuireBio™
QP10763-50UG |
50 μg |
212.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15915098
|
enQuireBio™
QP10763-1MG |
1 mg |
2550.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
Leptin tA Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
The protein was lyophilized from a concentrated (0.85 mg/ml) solution with 0.003mM NaHCO3. |
Research Use Only | |
Leptin Antagonist Triple Mutant Rat Recombinant is capable of inhibiting leptin-induced proliferation of BAF/3 cells stably transfected with the long form of human leptin receptor. It also inhibits various leptin effects in several in vitro bioassays. | |
Rat | |
Untagged | |
Greater than 99.0% as determined by:(a) Gel filtration analysis. (b) Analysis by SDS-PAGE. |