Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat M-CSF / CSF-1 Protein
Recombinant Protein
112.00 € - 7420.00 €
Spezifikation
Name | M-CSF / CSF-1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Gensymbol | CSF1 |
Biologische Aktivität | Rat M-CSF / CSF-1 induces NFS-60 cell proliferation (typical ED50 is ? 2 ng/ml). |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15946329
|
enQuireBio™
QP5518-1UG |
1 μg |
112.00 €
1 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15926329
|
enQuireBio™
QP5518-10UG |
10 μg |
263.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15916329
|
enQuireBio™
QP5518-100UG |
100 μg |
985.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15956329
|
enQuireBio™
QP5518-500UG |
500 μg |
4515.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15936329
|
enQuireBio™
QP5518-1MG |
1 mg |
7420.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
M-CSF / CSF-1 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Rat M-CSF / CSF-1 induces NFS-60 cell proliferation (typical ED50 is ? 2 ng/ml). | |
Rat | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |
Research Use Only | |
CSF1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEVSEHCSHM IGNGHLQILQ QLIDSQMETA CLIEYKFVDQ EQLDDPVCYL KKAFVLVQVI IEETMRFKDN TPNANATERL QELSMKLNSC FIKDYKEQNE ACVQTYKESP LRLLEKIKNF FNETKNFLEK DWNIFSKNCN DSLAKCSSRD VVTKP | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |