Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat M-CSF / CSF-1 Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5518-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916329
Menge Preis
1 927.67 € / 100 Mikrogramm
5 870.62 € / 100 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
M-CSF / CSF-1 Protein
100 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Rat M-CSF / CSF-1 induces NFS-60 cell proliferation (typical ED50 is ? 2 ng/ml).
Rat
Untagged
10 mM sodium phosphate, pH 7.5
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
CSF1
Recombinant Protein
E. coli
MEVSEHCSHM IGNGHLQILQ QLIDSQMETA CLIEYKFVDQ EQLDDPVCYL KKAFVLVQVI IEETMRFKDN TPNANATERL QELSMKLNSC FIKDYKEQNE ACVQTYKESP LRLLEKIKNF FNETKNFLEK DWNIFSKNCN DSLAKCSSRD VVTKP