Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Myosin-binding protein C, cardiac-type Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Myosin-binding protein C, cardiac-type, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00 € - 3405.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001099960.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 295929 |
Name | Myosin-binding protein C, cardiac-type Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16018031
|
enQuireBio™
QP9297-YE-100UG |
100 μg |
770.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16038031
|
enQuireBio™
QP9297-YE-1MG |
1 mg |
3405.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16028031
|
enQuireBio™
QP9297-YE-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16048031
|
enQuireBio™
QP9297-YE-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16058031
|
enQuireBio™
QP9297-YE-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16068031
|
enQuireBio™
QP9297-YE-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_001099960.1 | |
Myosin-binding protein C, cardiac-type Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
295929 | |
Research Use Only | |
Mybpc3 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
PKIHLDCPGS TPDTIVVVAG NKLRLDVPIS GDPAPTVIWQ KTITQGKKAS AGPPPGAPED AGADEEWVFD KKLLCETEGR VRVETTKDRS VFTVEGAEKE DEGVYTVTVK NPVGEDQVNL TVKVIDVPDA PAAPKISNVG EDSCIVQWEP PAYDGGQPVL GYILERKKKK SYRWMRLNFD LLRELSHEAR RMIEGVAYEM RVYAVNAVGM SRPSPASQPF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |