Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat NADPH oxidase 4 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) NADPH oxidase 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP9309-ye-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16038081
  • 2195.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_445976.1
NADPH oxidase 4 Protein
Research Use Only
Nox4
Recombinant Protein
Yeast
GGLLKYQTNL DTHPPGCISL NRTPSQNMSI ADYVSEHFHG SLPGGFSKLE DHYQKTLVKI CLEEPKFQAH FPQTWIWISG PLCLYCAERL YRCIRSNKPV TIISVINHPS DVMELRMIKE NFKARPGQYI ILHCPSVSAL ENHPFTLTMC PTETKATFGV HFKVVGDWTE RFRDLLLPPS SQDSEILPFI QSRNYPKLYI DGPFGSPFEE SLNYE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
85431
500 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Rat
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol