Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Nitric oxide synthase, endothelial Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Nitric oxide synthase, endothelial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8865-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16036891
Menge Preis
1 2825.92 € / 1 Milligramm
3 2658.91 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab
07-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_068610.1
Nitric oxide synthase, endothelial Protein
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
24600
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Nos3
Recombinant Protein
E. coli
ATILYGSETG RAQSYAQQLG RLFRKAFDPR VLCMDEYDVV SLEHEALVLV VTSTFGNGDP PENGESFAAA LMEMSGPYNS SPRPEQHKSY KIRFNSVSCS DPLVSSWRRK RKESSNTDSA GALGTLRFCV FGLGSRAYPH FCAFARAVDT RLEELGGERL LQLGQGDELC GQ