Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Nitric oxide synthase, endothelial Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Nitric oxide synthase, endothelial, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00 € - 3405.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_068610.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 24600 |
Name | Nitric oxide synthase, endothelial Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16016891
|
enQuireBio™
QP8865-EC-100UG |
100 μg |
770.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16036891
|
enQuireBio™
QP8865-EC-1MG |
1 mg |
3405.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16026891
|
enQuireBio™
QP8865-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16046891
|
enQuireBio™
QP8865-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16056891
|
enQuireBio™
QP8865-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16066891
|
enQuireBio™
QP8865-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_068610.1 | |
Nitric oxide synthase, endothelial Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
24600 | |
Research Use Only | |
Nos3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ATILYGSETG RAQSYAQQLG RLFRKAFDPR VLCMDEYDVV SLEHEALVLV VTSTFGNGDP PENGESFAAA LMEMSGPYNS SPRPEQHKSY KIRFNSVSCS DPLVSSWRRK RKESSNTDSA GALGTLRFCV FGLGSRAYPH FCAFARAVDT RLEELGGERL LQLGQGDELC GQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |