Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat OSM Protein
A cDNA sequence encoding the OSM was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7090.00 €
Spezifikation
Name OSM Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Rat
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15925218
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10802-2UG
2 μg
137.00 €
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15905218
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10802-10UG
10 μg
212.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15915218
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP10802-1MG
1 mg
7090.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
OSM Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Rat
Untagged
OSM protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 1xPBS, pH 7.4.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
KRGCSSSSPK LLSQLKSQAN ITGNTASLLE PYILHQNLNT LTLRAACTEH PVAFPSEDML RQLSKPDFLS TVHATLGRVW HQLGAFRQQF PKIQDFPELE RARQNIQGIR NNVYCMARLL HPPLEIPEPT QADSGTSRPT TTAPGIFQIK IDSCRFLWGY HRFMGSVGRV FEEWGDGSRR SR RHSPLWAW LKGDHRIRPS RSSQSAMLRS LVPR
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.