Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat OSM Protein
A cDNA sequence encoding the OSM was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10802-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915218
  • 6692.63 € / 1 Milligramm
Voraussichtliches Versanddatum: 19-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
OSM Protein
1 mg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Rat
Untagged
OSM protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 1xPBS, pH 7.4.
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
KRGCSSSSPK LLSQLKSQAN ITGNTASLLE PYILHQNLNT LTLRAACTEH PVAFPSEDML RQLSKPDFLS TVHATLGRVW HQLGAFRQQF PKIQDFPELE RARQNIQGIR NNVYCMARLL HPPLEIPEPT QADSGTSRPT TTAPGIFQIK IDSCRFLWGY HRFMGSVGRV FEEWGDGSRR SR RHSPLWAW LKGDHRIRPS RSSQSAMLRS LVPR