Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat PRDX2 Protein
A cDNA sequence encoding the PRDX2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13134-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922609
Menge Preis
1 194.62 € / 20 Mikrogramm
10 182.86 € / 20 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 19-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PRDX2 Protein
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Rat
His
PRDX2 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT.
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMASGNA HIGKPAPDFT GTAVVDGAFK EIKLSDYRGK YVVLFFYPLD FTFVCPTEII AFSDHAEDFR KLGCEVLGVS VDSQFTHLAW INTPRKEGGL GPLNIPLLAD VTKSLSQNYG VLKNDEGIAY RGLFIIDAKG VLRQITVNDL PVGRSVDEAL RLVQAFQYTD EHGEVCPAGW KPGSDTIKPN VDDSKEYFSK HN