Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat PRDX2 Protein
A cDNA sequence encoding the PRDX2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13134-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15912609
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
PRDX2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMASGNA HIGKPAPDFT GTAVVDGAFK EIKLSDYRGK YVVLFFYPLD FTFVCPTEII AFSDHAEDFR KLGCEVLGVS VDSQFTHLAW INTPRKEGGL GPLNIPLLAD VTKSLSQNYG VLKNDEGIAY RGLFIIDAKG VLRQITVNDL PVGRSVDEAL RLVQAFQYTD EHGEVCPAGW KPGSDTIKPN VDDSKEYFSK HN
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Rat
His
PRDX2 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT.