Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Prolactin / PRL Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5505-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916279
  • 1160.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_036761.1
Prolactin / PRL Protein
Research Use Only
PRL
Recombinant Protein
E. coli
MLPVCSGGDC . QTPLPELFD R. VVMLSHYI HT. LYTDMFI EFD. KQYVQD REFI. AKAIN DCPTS. SLAT PEDKEQ. AQK VPPEVLLNLI LSLVHSW. ND PLFQLITG. L GGIHEAPDA.  IISRAKEIEE . QNKRLLEGI E. KIISQAYP EA. KGNEIYL VWS. QLPSLQ GVDE. ESKDL AFYNNIRCLR RDSHK. VDNY LKFLRC. QIV HKNNC
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
24683
500 μg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Rat Prolactin / PRL induces NB2-11 cell proliferation (typical ED50 is ? 0.1 ng/ml).
Rat
Untagged
20 mM sodium phosphate, pH 7.5