Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Prolactin / PRL Protein
Recombinant Protein
1160.00 € - 1970.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_036761.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 24683 |
Name | Prolactin / PRL Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15916279
|
enQuireBio™
QP5505-500UG |
500 μg |
1160.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15906279
|
enQuireBio™
QP5505-1MG |
1 mg |
1970.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
NP_036761.1 | |
Prolactin / PRL Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Rat Prolactin / PRL induces NB2-11 cell proliferation (typical ED50 is ? 0.1 ng/ml). | |
Rat | |
Untagged | |
20 mM sodium phosphate, pH 7.5 |
24683 | |
Research Use Only | |
PRL | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MLPVCSGGDC . QTPLPELFD R. VVMLSHYI HT. LYTDMFI EFD. KQYVQD REFI. AKAIN DCPTS. SLAT PEDKEQ. AQK VPPEVLLNLI LSLVHSW. ND PLFQLITG. L GGIHEAPDA. IISRAKEIEE . QNKRLLEGI E. KIISQAYP EA. KGNEIYL VWS. QLPSLQ GVDE. ESKDL AFYNNIRCLR RDSHK. VDNY LKFLRC. QIV HKNNC | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |