Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Semaphorin 3A / SEMA3A Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Semaphorin 3A / SEMA3A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7692-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16040221
  • 3405.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_059006.1
Semaphorin 3A / SEMA3A Protein
Research Use Only
Sema3a
Recombinant Protein
E. coli
YANGKNNVPR LKLSYKEMLE SNNVITFNGL ANSSSYHTFL LDEERSRLYV GAKDHIFSFN LVNIKDFQKI VWPVSYTRRD ECKWAGKDIL KECANFIKVL KAYNQTHLYA CGTGAFHPIC TYIEVGHHPE DNIFKLQDSH FENGRGKSPY DPKLLTASLL IDGELYSGTA ADFMGRDFAI FRTLGHHHPI RTEQHDSRWL NDPRFISAHL IPESDNPEDD KVYFFFRENA IDGEHSGKAT HARIGQICKN DFGGHRSLVN KWTTFLKARL ICSVPGPNGI DTHFDELQDV FLMNSKDPKN PIVYGVFTTS SNIFKGSAVC MYSMSDVRRV FLGPYAHRDG PNYQWVPYQG RVPYPRPGTC PSKTFGGFDS TKDLPDDVIT FARSHPAMYN PVFPINNRPI MIKTDVNYQF TQIVVDRVDA EDGQYDVMFI GTDVGTVLKV VSVPKETWHD LEEVLLEEMT VFREPTTISA MELSTKQQQL YIGSTAGVAQ LPLHRCDIYG KACAECCLAR DPYCAWDGSS CSRYFPTAKR RTRRQDIRNG DPLTHCSDLQ HHDNHHGHSL EERIIYGVEN SSTFLECSPK SQRALVYWQF QRRNEDRKEE IRVGDHIIRT EQGLLLRSLQ KKDSGNYLCH AVEHGFMQTL LKVTLEVIDT EHLEELLHKD DDGDGSKTKE MSSSMTPSQK VWYRDFMQLI NHPNLNTMDE FCEQVWKRDR KQRRQRPGHS QGSSNKWKHM QESKKGRNRR THEFERAPRS V
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
29751
1 mg
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol