Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat SerpinB2 / PAI-2 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) SerpinB2 / PAI-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00 € - 2645.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_067728.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 60325 |
Name | SerpinB2 / PAI-2 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16004970
|
enQuireBio™
QP6669-YE-100UG |
100 μg |
770.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16044970
|
enQuireBio™
QP6669-YE-500UG |
500 μg |
2195.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16014970
|
enQuireBio™
QP6669-YE-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16034970
|
enQuireBio™
QP6669-YE-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16054970
|
enQuireBio™
QP6669-YE-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16024970
|
enQuireBio™
QP6669-YE-1MG |
1 mg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_067728.1 | |
SerpinB2 / PAI-2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
60325 | |
Research Use Only | |
Serpinb2 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MEELSMANTM FALNLLKQIE QSNSTQNIFI SPWSISSTLA IVFLGAQANT EEQMAKVLNF DKIGSYDLTP GNPENFHGCD FAQHIQRDNY PVAILQAQAR DKIHSAFSSL SSTINTPRLG DYLLESANKL FGEKSARFKE EYIQRCKKYY STEPEAVDFL ECANEARKKI NSWVKTQTKG EIPNLLPEGS VDEDTKMVLV NTIYFKGRWK TPFQKRLNGL YPFRVNLNES KPVQMMYLRE KLNIGYIKDL KTQILELPYI GNISMFLLLP DEIEDSSTGL EMLEREINFD NFNKWISKET LDEDDVLVYI PKFKLAQNYE LKPILQRMGM EDAFNKGKAD FSGMSESNDL FLSEVFHQAT VDVNEEGTVA AGGTGAVMTG RTGHGGPQFV ADHPFLFFIM NNITRTILFV GRFSSP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |