Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat TFF3 Protein
A cDNA sequence encoding the TFF3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13729-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914519
Menge Preis
1 194.62 € / 10 Mikrogramm
10 182.86 € / 10 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
25563
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Tff3
Rat
Untagged
TFF3 protein filtered (0.4microm) and lyophilized in 0.5 mg/ml in 20mM TRIS and 50mM NaCl, pH 7.5.
TFF3 Protein
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MQEFVGLSPS QCMVPANVRV DCGYPTVTSE QCNNRGCCFD SSIPNVPWCF KPLQETECT F DYKDDDDK