Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Tpc1808 Protein
A cDNA sequence encoding the Tpc1808 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13791-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914719
Menge Preis
1 129.74 € / 10 Mikrogramm
10 121.33 € / 10 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Tpc1808 Protein
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Rat
His
The Tropic-1808 was lyophilized from 1X PBS, pH 7.4.
Greater than 95.0% as determined by: (a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MSYYHHHHHHMNLAQIAALNQISNLNAIRVGQVLKVSNAAGSNNTQNTTQPSAGVPTNTASSTTGYTVKSGDTLSAIAAANGVSLANLLSWNNLSLQAIIYPGQKLTIQNANNATVTTPNAPTSTPTVMPSTNGSYTVKSGDTLYGIAAKLGTNVQTLLSLNGLQLSSTIYVGQVLKTTGAVAGAGTATSTPTPVTPTVSKPAAANGVSTAGLSAAQAAWLRTAVVDAQAATAGTGVLASVTVAQAILESGWGQSALASAPYHNFNLYLIKVKNTWKLMTLLLS