Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Tpc1808 Protein
A cDNA sequence encoding the Tpc1808 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 2725.00 €
Spezifikation
Name | Tpc1808 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Rat |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15914719
|
enQuireBio™
QP13791-10UG |
10 μg |
137.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15934719
|
enQuireBio™
QP13791-50UG |
50 μg |
212.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15924719
|
enQuireBio™
QP13791-1MG |
1 mg |
2725.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
Tpc1808 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Rat | |
His | |
The Tropic-1808 was lyophilized from 1X PBS, pH 7.4. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSYYHHHHHHMNLAQIAALNQISNLNAIRVGQVLKVSNAAGSNNTQNTTQPSAGVPTNTASSTTGYTVKSGDTLSAIAAANGVSLANLLSWNNLSLQAIIYPGQKLTIQNANNATVTTPNAPTSTPTVMPSTNGSYTVKSGDTLYGIAAKLGTNVQTLLSLNGLQLSSTIYVGQVLKTTGAVAGAGTATSTPTPVTPTVSKPAAANGVSTAGLSAAQAAWLRTAVVDAQAATAGTGVLASVTVAQAILESGWGQSALASAPYHNFNLYLIKVKNTWKLMTLLLS | |
Greater than 95.0% as determined by: (a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |