Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Tpc1808 Protein
A cDNA sequence encoding the Tpc1808 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13791-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15924719
  • 2725.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Tpc1808 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MSYYHHHHHHMNLAQIAALNQISNLNAIRVGQVLKVSNAAGSNNTQNTTQPSAGVPTNTASSTTGYTVKSGDTLSAIAAANGVSLANLLSWNNLSLQAIIYPGQKLTIQNANNATVTTPNAPTSTPTVMPSTNGSYTVKSGDTLYGIAAKLGTNVQTLLSLNGLQLSSTIYVGQVLKTTGAVAGAGTATSTPTPVTPTVSKPAAANGVSTAGLSAAQAAWLRTAVVDAQAATAGTGVLASVTVAQAILESGWGQSALASAPYHNFNLYLIKVKNTWKLMTLLLS
Greater than 95.0% as determined by: (a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Rat
His
The Tropic-1808 was lyophilized from 1X PBS, pH 7.4.