Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Type-2 angiotensin II receptor Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Type-2 angiotensin II receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00 € - 3405.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_036626.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 24182 |
Name | Type-2 angiotensin II receptor Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15996529
|
enQuireBio™
QP5626-YE-100UG |
100 μg |
770.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15916539
|
enQuireBio™
QP5626-YE-1MG |
1 mg |
3405.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15906539
|
enQuireBio™
QP5626-YE-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15926539
|
enQuireBio™
QP5626-YE-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15936539
|
enQuireBio™
QP5626-YE-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15946539
|
enQuireBio™
QP5626-YE-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_036626.1 | |
Type-2 angiotensin II receptor Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
24182 | |
Research Use Only | |
Agtr2 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MKDNFSFAAT SRNITSSLPF DNLNATGTNE SAFNCSHKPA DKHLE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |