Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Type II iodothyronine deiodinase Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Type II iodothyronine deiodinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP9482-ye-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16038411
  • 2195.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_113908.3
Type II iodothyronine deiodinase Protein
Research Use Only
Dio2
Recombinant Protein
Yeast
MGLLSVDLLI TLQILPVFFS NCLFLALYDS VILLKHVALL LSRSKSTRGE WRRMLTSEGL RCVWNSFLLD AYKQVKLGED APNSSVVHVS NPEAGNNCAS EKTADGAECH LLDFASAERP LVVNFGSATU PPFTRQLPAF RQLVEEFSSV ADFLLVYIDE AHPSDGWAVP GDSSMSFEVK KHRNQEDRCA AAHQLLERFS LPPQCQVVAD RMDNNANVAY GVAFERVCIV QRRKIAYLGG KGPFSYNLQE VRSWLEKNFS KRUILD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
65162
500 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol