Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rhesus Macaque Procalcitonin Rhesus Protein
A cDNA sequence encoding the Procalcitonin Rhesus was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13156-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922679
Menge Preis
1 129.74 € / 2 Mikrogramm
10 121.33 € / 2 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Procalcitonin Rhesus Protein
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Rhesus Macaque
His
Procalcitonin was filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml solution in 20mM Tris buffer and 50mM NaCl, pH 7.5.
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MKHHHHHHASAPFRSALESS PDPATLSEEE ARLLLAALVQ DYVQMKASEL EQEQETEGSS LDSPRSKRCG NLSTCMLGTY TQDFNKFHTF PQTAIGVGAP GKKRDMSSDL ERNRRRYVSM PQDAN