Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rhesus Macaque Procalcitonin Rhesus Protein
A cDNA sequence encoding the Procalcitonin Rhesus was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name | Procalcitonin Rhesus Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Rhesus Macaque |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15922679
|
enQuireBio™
QP13156-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15902679
|
enQuireBio™
QP13156-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15912679
|
enQuireBio™
QP13156-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
Procalcitonin Rhesus Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Rhesus Macaque | |
His | |
Procalcitonin was filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml solution in 20mM Tris buffer and 50mM NaCl, pH 7.5. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHASAPFRSALESS PDPATLSEEE ARLLLAALVQ DYVQMKASEL EQEQETEGSS LDSPRSKRCG NLSTCMLGTY TQDFNKFHTF PQTAIGVGAP GKKRDMSSDL ERNRRRYVSM PQDAN | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |