Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rotavirus A Outer capsid glycoprotein VP7 Protein
A DNA sequence encoding the Rotavirus A (strain Human/United Kingdom/ST3/1975 G4-P2A[6]-I1-R1-C1-M1-A1-N1-T1-E1-H1) (RV-A) (Rotavirus A (strain St. Thomas 3)) Rotavirus A Outer capsid glycoprotein VP7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7021-200ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16037080
Menge Preis
1 1464.14 € / 200 Mikrogramm
3 1377.46 € / 200 Mikrogramm
Verfügbar ab
10-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Rotavirus A Outer capsid glycoprotein VP7 Protein
200 μg
Not determined.
Recombinant Protein
E. coli
QNYGINLPIT GSMDTAYANS TQDNNFLFST LCLYYPSEAP TQISDTEWKD TLSQLFLTKG WPTGSVYFNE YSNVLEFSID PKLYCDYNVV LIRFVSGEEL DISELADLIL NEWLCNPMDI TLYYYQQTGE ANKWISMGSS CTVKVCPLNT QTLGIGCQTT NTATFETVAD SEKLAIIDVV DSVNHKLNIT STTCTIRNCN KLGPRENVAI IQVGGSNILD ITADPTTSPQ TERMMRVNWK KWWQVFYTVV DYINQIVQVM SKRSRSLDSS SFYYRV
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Full Length
Rotavirus
His-B2M
Tris-based buffer, 50% glycerol