Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rubella Virus Rubella E2 Protein
A cDNA sequence encoding the Rubella E2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13374-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15913369
Menge Preis
1 220.56 € / 100 Mikrogramm
6 206.97 € / 100 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Rubella Virus Rubella E2 Protein
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
ubella Virus
Untagged
Rubella protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
20mM imidazol, 8M urea and 0.3M NaCl.