Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rubella Virus Rubella E2 Protein
A cDNA sequence encoding the Rubella E2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13374-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15923369
  • 1515.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Rubella Virus Rubella E2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
20mM imidazol, 8M urea and 0.3M NaCl.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
ubella Virus
Untagged
Rubella protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).