Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Adapter protein MecA Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain MW2) Adapter protein MecA, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00 € - 3405.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | WP_001217728.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 31213749 |
Name | S. aureus Adapter protein MecA Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16017860
|
enQuireBio™
QP7252-EC-100UG |
100 μg |
985.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16037860
|
enQuireBio™
QP7252-EC-1MG |
1 mg |
3405.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16027860
|
enQuireBio™
QP7252-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16047860
|
enQuireBio™
QP7252-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16057860
|
enQuireBio™
QP7252-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16067860
|
enQuireBio™
QP7252-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
WP_001217728.1 | |
S. aureus Adapter protein MecA Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
S. aureus | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
31213749 | |
Research Use Only | |
mecA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRIERVDDTT VKLFITYSDI EARGFSREDL WTNRKRGEEF FWSMMDEINE EEDFVVEGPL WIQVHAFEKG VEVTISKSKN EDMMNMSDDD ATDQFDEQVQ ELLAQTLEGE DQLEELFEQR TKEKEAQGSK RQKSSARKNT RTIIVKFNDL EDVINYAYHS NPITTEFEDL LYMVDGTYYY AVHFDSHVDQ EVINDSYSQL LEFAYPTDRT EVYLNDYAKI IMSHNVTAQV RRYFPETTE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |