Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Enterotoxin type D Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus Enterotoxin type D, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7099-50ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16087370
  • 630.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 08-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
S. aureus Enterotoxin type D Protein
Research Use Only
entD
Recombinant Protein
E. coli
NENIDSVKEK ELHKKSELSS TALNNMKHSY ADKNPIIGEN KSTGDQFLEN TLLYKKFFTD LINFEDLLIN FNSKEMAQHF KSKNVDVYPI RYSINCYGGE IDRTACTYGG VTPHEGNKLK ERKKIPINLW INGVQKEVSL DKVQTDKKNV TVQELDAQAR RYLQKDLKLY NNDTLGGKIQ RGKIEFDSSD GSKVSYDLFD VKGDFPEKQL RIYSDNKTLS TEHLHIDIYL YEK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
50 μg
Not determined.
Full Length
S. aureus
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol