missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant S. aureus Enterotoxin type E Protein

A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Pyruvate carboxylase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marke:  enQuireBio™ QP7046-ma-20ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16087170

  • 695.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 02-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

S. aureus Enterotoxin type E Protein
Research Use Only
entE
Recombinant Protein
Mammal
SEEINEKDLR KKSELQRNAL SNLRQIYYYN EKAITENKES DDQFLENTLL FKGFFTGHPW YNDLLVDLGS KDATNKYKGK KVDLYGAYYG YQCAGGTPNK TACMYGGVTL HDNNRLTEEK KVPINLWIDG KQTTVPIDKV KTSKKEVTVQ ELDLQARHYL HGKFGLYNSD SFGGKVQRGL IVFHSSEGST VSYDLFDAQG QYPDTLLRIY RDNKTINSEN LHIDLYLYTT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not determined.
Full Length
S. aureus
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote