missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant S. aureus Enterotoxin type G Protein

A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain N315) Enterotoxin type G, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marke:  enQuireBio™ QP7311-ec-100ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16088120

  • 985.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

WP_000736712.1
100 μg
Not determined.
Full Length
S. aureus
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
S. aureus Enterotoxin type G Protein
Research Use Only
entG
Recombinant Protein
E. coli
QPDPKLDELN KVSDYKNNKG TMGNVMNLYT SPPVEGRGVI NSRQFLSHDL IFPIEYKSYN EVKTELENTE LANNYKDKKV DIFGVPYFYT CIIPKSEPDI NQNFGGCCMY GGLTFNSSEN ERDKLITVQV TIDNRQSLGF TITTNKNMVT IQELDYKARH WLTKEKKLYE FDGSAFESGY IKFTEKNNTS FWFDLFPKKE LVPFVPYKFL NIYGDNKVVD SKSIKMEVFL NTH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote