Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus esxA Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain MSSA476) esxA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7776-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16040721
  • 3405.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
WP_001240826.1
S. aureus esxA Protein
Research Use Only
esxA
Recombinant Protein
E. coli
MAMIKMSPEE IRAKSQSYGQ GSDQIRQILS DLTRAQGEIA ANWEGQAFSR FEEQFQQLSP KVEKFAQLLE EIKQQLNSTA DAVQEQDQQL SNNFGLQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
31213083
1 mg
Not determined.
Full Length
S. aureus
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol