Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Gamma-hemolysin component C Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain MRSA252) Gamma-hemolysin component C, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7736-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16080501
  • 3405.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 08-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
WP_000916697.1
1 mg
Not determined.
Full Length
S. aureus
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
S. aureus Gamma-hemolysin component C Protein
Research Use Only
hlgC
Recombinant Protein
E. coli
ANDTEDIGKG NDVEIIKRTE DKTSNKWGVT QNIQFDFVKD KKYNKDALIL KMQGFISSRT TYYNYKNTNH IKSMRWPFQY NIGLKTNDKY VSLINYLPKN KIESTNVSQT LGYNIGGNFQ SAPSLGGNGS FNYSKSISYT QQNYVSEVEQ QNSKSVLWGV KANSFATESG QKSAFDSDLF VGYKPHSKDP RDYFVPDSEL PPLVQSGFNP SFIATVSHEK GSSDTSEFEI TYGRNMDVTH AIKRSTHYGN SYLDGHRVHN AFKNRNYTVK YEVNWKTHEI KVKGQN
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.