Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Holo-[acyl-carrier-protein] synthase Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain MRSA252) Holo-[acyl-carrier-protein] synthase, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00 € - 3405.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | WP_000581197.1 |
---|---|
Name | S. aureus Holo-[acyl-carrier-protein] synthase Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Gensymbol | acpS |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16020511
|
enQuireBio™
QP7737-EC-100UG |
100 μg |
985.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16040511
|
enQuireBio™
QP7737-EC-1MG |
1 mg |
3405.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16030511
|
enQuireBio™
QP7737-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16050511
|
enQuireBio™
QP7737-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16060511
|
enQuireBio™
QP7737-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16070511
|
enQuireBio™
QP7737-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
WP_000581197.1 | |
Research Use Only | |
acpS | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MIHGIGVDLI EIDRIKVLYS KQPKLVERIL TKNEQHKFNN FTHEQRKIEF LAGRFATKEA FSKALGTGLG KHVAFNDIDC YNDELGKPKI DYEGFIVHVS ISHTEHYAMS QVVLEKSAF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
S. aureus Holo-[acyl-carrier-protein] synthase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
S. aureus | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |