Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Holo-[acyl-carrier-protein] synthase Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain MRSA252) Holo-[acyl-carrier-protein] synthase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7737-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16040511
  • 3405.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
WP_000581197.1
1 mg
Not determined.
Full Length
S. aureus
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
S. aureus Holo-[acyl-carrier-protein] synthase Protein
Research Use Only
acpS
Recombinant Protein
E. coli
MIHGIGVDLI EIDRIKVLYS KQPKLVERIL TKNEQHKFNN FTHEQRKIEF LAGRFATKEA FSKALGTGLG KHVAFNDIDC YNDELGKPKI DYEGFIVHVS ISHTEHYAMS QVVLEKSAF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.