Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Iron-regulated surface determinant protein 1
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain USA300 / TCH1516) Iron-regulated surface determinant protein B, was expressed in the hosts and tags indicated.
440.00 € - 3745.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | WP_001041586.1 |
---|---|
Name | S. aureus Iron-regulated surface determinant protein 1 |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Gensymbol | isdB |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16006980
|
enQuireBio™
QP6999-10UG |
10 μg |
440.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16046980
|
enQuireBio™
QP6999-50UG |
50 μg |
630.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16096970
|
enQuireBio™
QP6999-100UG |
100 μg |
1070.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16026980
|
enQuireBio™
QP6999-200UG |
200 μg |
1765.00 €
200 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16036980
|
enQuireBio™
QP6999-500UG |
500 μg |
2360.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16016980
|
enQuireBio™
QP6999-1MG |
1 mg |
3745.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
WP_001041586.1 | |
Research Use Only | |
isdB | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AAEETGGTNT EAQPKTEAVA SPTTTSEKAP ETKPVANAVS VSNKEVEAPT SETKEAKEVK EVKAPKETKE VKPAAKATNN TYPILNQELR EAIKNPAIKD KDHSAPNSRP IDFEMKKKDG TQQFYHYASS VKPARVIFTD SKPEIELGLQ SGQFWRKFEV YEGDKKLPIK LVSYDTVKDY AYIRFSVSNG TKAVKIVSST HFNNKEEKYD YTLMEFAQPI YNSADKFKT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
S. aureus Iron-regulated surface determinant protein 1 | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
S. aureus | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |