Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Transposase for transposon Tn552 Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus Transposase for transposon Tn552, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP7085-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16077330
  • 3745.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 02-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
WP_000790705.1
S. aureus Transposase for transposon Tn552 Protein
Research Use Only
Tn552
Recombinant Protein
E. coli
MKNKEKYLTN FSEAKRKEAT QKYNIIKPFI LGKQSLSSIS KSKGIALSTL YRWNKLYKEQ GLTGLIHNTR VDKGEHKLKQ NIIDEIKRLA LKNKRNSIAT IHRKIANYCI ENNFYKPSYK QVYSIIKAMP KSVIDFSHQG EKYYQNKYDL IQIRESSRPN EIWQADHTLL DIYILDQKGN INRPWLTIIM DDYSRAIAGY FISFDAPNAQ NTALTLHQAI WNKNNTNWPV CGIPEKFYTD HGSDFTSHHM EQVAIDLKIN LMFSKVGVPR GRGKIERFFQ TVNQTFLEQL PGYINNNDTS SDLIDFQNFE EKLRYFLIED YNQKEHSAIQ STPINRWNSN HFFPNMPSSL EQLDLLLLEI PKSRKIHSDG IHFQGFRYSN TNLTAYVGEY VLIRYNPNDM AEIRVFYRDE FLCTAISPDL ADYSIDIKEI QHARSQRRKH LKQNIASPST TDLIKEEKSY GYSPQETTKN VKKLKRYRND
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
13875815
1 mg
Not determined.
Full Length
S. aureus
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol