Learn More
enQuireBio™ Recombinant Salmonella Typhi S. Typhi OMP Protein
A cDNA sequence encoding the S. Typhi OMP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13384-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15913399
Menge Preis
1 220.56 € / 100 Mikrogramm
6 206.97 € / 100 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Salmonella Typhi S. Typhi OMP Protein
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Salmonella Typhi
His
Protein is >95% pure as determined by 12% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Sterile Filtered solution containing 10mM Tris-HCl, 1mM EDTA and 50mM arginine.