missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant SARS-CoV-2 Spike S2 Subunit His-tag Protein
HEK293 Expressed
Marke: R&D Systems™ 10594-CV-100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Bioassay data are not available.Spezifikation
YP_009724390.1 | |
Bioactivity | |
100 μg | |
COVID-19, S2 protein, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 Spike, Spike glycoprotein Subunit 2, spike protein, Spike protein S2, structural protein, surface glycoprotein | |
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. |
Unkonjugiert | |
43740568 | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. | |
SARS-CoV-2 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur