Learn More
enQuireBio™ Recombinant SARS SARS Core Protein
A cDNA sequence encoding the SARS Core (Amino Acids 1-49) was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13416-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15923499
Menge Preis
1 220.56 € / 100 Mikrogramm
6 206.97 € / 100 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
SARS SARS Core Protein
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
SARS
Untagged
SARS Core protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
50mM Tris-HCl, 60mM NaCl and 50% glycerol.