Learn More
enQuireBio™ Recombinant Toxoplasma Gondii T. gondii p29 Protein
A cDNA sequence encoding the T. gondii p29 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13665-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15904319
  • 205.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-02-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Toxoplasma Gondii T. gondii p29 Protein
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Toxoplasma Gondii
GST
Toxoplasma protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
50mM Tris-HCl, 1.5M urea and 50% glycerol.