Learn More
enQuireBio™ Recombinant Toxoplasma Gondii T. gondii p29 Protein
A cDNA sequence encoding the T. gondii p29 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13665-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15924319
Menge Preis
1 861.72 € / 500 Mikrogramm
5 809.24 € / 500 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 19-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Toxoplasma Gondii T. gondii p29 Protein
500 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Toxoplasma Gondii
GST
Toxoplasma protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
50mM Tris-HCl, 1.5M urea and 50% glycerol.