Learn More
enQuireBio™ Recombinant Toxoplasma Gondii T. gondii ROP4 Protein
A cDNA sequence encoding the T. gondii ROP4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13668-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914329
  • 910.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Toxoplasma Gondii T. gondii ROP4 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
25mM Tris-HCl pH 8.0, 5mM Glutathione, 1.5M urea and 50% glycerol.
500 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Toxoplasma Gondii
Untagged
Protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).