Learn More
enQuireBio™ Recombinant Varicella Zoster Virus VZV gE Protein
A cDNA sequence encoding the VZV gE was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP13950-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15925219
  • 910.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Varicella Zoster Virus VZV gE Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
60mM NaCl, 50mM Tris-HCl pH 8.0, 0.25% Sarkosil, 10mM glutathione and 50% glycerol.
500 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Varicella Zoster Virus
GST
Varicella protein is >90% pure as determined by SDS-PAGE.