Learn More
enQuireBio™ Recombinant Virus Parvovirus B19 VLP VP1 Protein
A cDNA sequence encoding the Parvovirus B19 VLP VP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
235.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Name | Virus Parvovirus B19 VLP VP1 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Virus |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15922099
|
enQuireBio™
QP12966-100UG |
100 μg |
235.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15932099
|
enQuireBio™
QP12966-1MG |
1 mg |
1815.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15942099
|
enQuireBio™
QP12966-5000UG |
5 mg |
910.00 €
5 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
Virus Parvovirus B19 VLP VP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Virus | |
Untagged | |
Greater than 90.0% as determined by 12% PAGE (coomassie staining). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Parvovirus B19 VLP VP1 protein solution is supplied in PBS pH 7.4 and 0.02% Sodium azide. |